Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AASDHPPT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AASDHPPT, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_056238.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 60496 |
Nombre | AASDHPPT Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002511
|
enQuireBio™
QP8073-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022511
|
enQuireBio™
QP8073-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012511
|
enQuireBio™
QP8073-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032511
|
enQuireBio™
QP8073-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042511
|
enQuireBio™
QP8073-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052511
|
enQuireBio™
QP8073-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_056238.2 | |
AASDHPPT Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
60496 | |
Research Use Only | |
AASDHPPT | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVFPAKRFCL VPSMEGVRWA FSCGTWLPSR AEWLLAVRSI QPEEKERIGQ FVFARDAKAA MAGRLMIRKL VAEKLNIPWN HIRLQRTAKG KPVLAKDSSN PYPNFNFNIS HQGDYAVLAA EPELQVGIDI MKTSFPGRGS IPEFFHIMKR KFTNKEWETI RSFKDEWTQL DMFYRNWALK ESFIKAIGVG LGFELQRLEF DLSPLNLDIG QVYKETRLFL DGEEEKEWAF EESKIDEHHF VAVALRKPDG SRHQDVPSQD DSKPTQRQFT ILNFNDLMSS AVPMTPEDPS FWDCFCFTEE IPIRNGTKS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |