Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AASDHPPT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AASDHPPT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8073-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_056238.2
AASDHPPT Protein
Research Use Only
AASDHPPT
Recombinant Protein
E. coli
MVFPAKRFCL VPSMEGVRWA FSCGTWLPSR AEWLLAVRSI QPEEKERIGQ FVFARDAKAA MAGRLMIRKL VAEKLNIPWN HIRLQRTAKG KPVLAKDSSN PYPNFNFNIS HQGDYAVLAA EPELQVGIDI MKTSFPGRGS IPEFFHIMKR KFTNKEWETI RSFKDEWTQL DMFYRNWALK ESFIKAIGVG LGFELQRLEF DLSPLNLDIG QVYKETRLFL DGEEEKEWAF EESKIDEHHF VAVALRKPDG SRHQDVPSQD DSKPTQRQFT ILNFNDLMSS AVPMTPEDPS FWDCFCFTEE IPIRNGTKS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
60496
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol