Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AASDHPPT Protein
Código de producto. 16002511
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16002511 100 μg 100 microgramos
16012511 10 μg 10 microgramos
16052511 50 μg 50 microgramos
16032511 200 μg 200 microgramos
16042511 500 μg 500 microgramos
16022511 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16002511 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8073ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AASDHPPT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_056238.2
ID de gen (Entrez) 60496
Nombre AASDHPPT Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AASDHPPT
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MVFPAKRFCL VPSMEGVRWA FSCGTWLPSR AEWLLAVRSI QPEEKERIGQ FVFARDAKAA MAGRLMIRKL VAEKLNIPWN HIRLQRTAKG KPVLAKDSSN PYPNFNFNIS HQGDYAVLAA EPELQVGIDI MKTSFPGRGS IPEFFHIMKR KFTNKEWETI RSFKDEWTQL DMFYRNWALK ESFIKAIGVG LGFELQRLEF DLSPLNLDIG QVYKETRLFL DGEEEKEWAF EESKIDEHHF VAVALRKPDG SRHQDVPSQD DSKPTQRQFT ILNFNDLMSS AVPMTPEDPS FWDCFCFTEE IPIRNGTKS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.