Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001165464.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3242 |
Nombre | 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16051360
|
enQuireBio™
QP6179-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16071360
|
enQuireBio™
QP6179-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061360
|
enQuireBio™
QP6179-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081360
|
enQuireBio™
QP6179-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091360
|
enQuireBio™
QP6179-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16001370
|
enQuireBio™
QP6179-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001165464.1 | |
4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3242 | |
Research Use Only | |
HPD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TTYSDKGAKP ERGRFLHFHS VTFWVGNAKQ AASFYCSKMG FEPLAYRGLE TGSREVVSHV IKQGKIVFVL SSALNPWNKE MGDHLVKHGD GVKDIAFEVE DCDYIVQKAR ERGAKIMREP WVEQDKFGKV KFAVLQTYGD TTHTLVEKMN YIGQFLPGYE APAFMDPLLP KLPKCSLEMI DHIVGNQPDQ EMVSASEWYL KNLQFHRFWS VDDTQVHTEY SSLRSIVVAN YEESIKMPIN EPAPGKKKSQ IQEYVDYNGG AGVQHIALKT EDIITAIRHL RERGLEFLSV PSTYYKQLRE KLKTAKIKVK ENIDALEELK ILVDYDEKGY LLQIFTKPVQ DRPTLFLEVI QRHNHQGFGA GNFNSLFKAF EEEQNLRGNL TNMETNGVVP GM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |