Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6179-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16091360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001165464.1
4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase Protein
Research Use Only
HPD
Recombinant Protein
E. coli
TTYSDKGAKP ERGRFLHFHS VTFWVGNAKQ AASFYCSKMG FEPLAYRGLE TGSREVVSHV IKQGKIVFVL SSALNPWNKE MGDHLVKHGD GVKDIAFEVE DCDYIVQKAR ERGAKIMREP WVEQDKFGKV KFAVLQTYGD TTHTLVEKMN YIGQFLPGYE APAFMDPLLP KLPKCSLEMI DHIVGNQPDQ EMVSASEWYL KNLQFHRFWS VDDTQVHTEY SSLRSIVVAN YEESIKMPIN EPAPGKKKSQ IQEYVDYNGG AGVQHIALKT EDIITAIRHL RERGLEFLSV PSTYYKQLRE KLKTAKIKVK ENIDALEELK ILVDYDEKGY LLQIFTKPVQ DRPTLFLEVI QRHNHQGFGA GNFNSLFKAF EEEQNLRGNL TNMETNGVVP GM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3242
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol