Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase Protein
Código de producto. 16051360
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16051360 100 μg 100 microgramos
16061360 10 μg 10 microgramos
16001370 50 μg 50 microgramos
16081360 200 μg 200 microgramos
16091360 500 μg 500 microgramos
16071360 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16051360 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6179ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001165464.1
ID de gen (Entrez) 3242
Nombre 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HPD
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia TTYSDKGAKP ERGRFLHFHS VTFWVGNAKQ AASFYCSKMG FEPLAYRGLE TGSREVVSHV IKQGKIVFVL SSALNPWNKE MGDHLVKHGD GVKDIAFEVE DCDYIVQKAR ERGAKIMREP WVEQDKFGKV KFAVLQTYGD TTHTLVEKMN YIGQFLPGYE APAFMDPLLP KLPKCSLEMI DHIVGNQPDQ EMVSASEWYL KNLQFHRFWS VDDTQVHTEY SSLRSIVVAN YEESIKMPIN EPAPGKKKSQ IQEYVDYNGG AGVQHIALKT EDIITAIRHL RERGLEFLSV PSTYYKQLRE KLKTAKIKVK ENIDALEELK ILVDYDEKGY LLQIFTKPVQ DRPTLFLEVI QRHNHQGFGA GNFNSLFKAF EEEQNLRGNL TNMETNGVVP GM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.