Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 beta / YWHAB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 beta / YWHAB, was expressed in the hosts and tags indicated.
248.00€ - 2650.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003395.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7529 |
Nombre | 14-3-3 beta / YWHAB Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16015881
|
enQuireBio™
QP867-10ug |
10 μg |
248.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16055881
|
enQuireBio™
QP867-50ug |
50 μg |
353.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16005881
|
enQuireBio™
QP867-100ug |
100 μg |
605.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16035881
|
enQuireBio™
QP867-200ug |
200 μg |
1010.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16045881
|
enQuireBio™
QP867-500ug |
500 μg |
1670.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16025881
|
enQuireBio™
QP867-1mg |
1 mg |
2650.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_003395.1 | |
14-3-3 beta / YWHAB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7529 | |
Research Use Only | |
YWHAB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTMDKSELVQ KAKLAEQAER YDDMAAAMKA VTEQGHELSN EERNLLSVAY KNVVGARRSS WRVISSIEQK TERNEKKQQM GKEYREKIEA ELQDICNDVL ELLDKYLIPN ATQPESKVFY LKMKGDYFRY LSEVASGDNK QTTVSNSQQA YQEAFEISKK EMQPTHPIRL GLALNFSVFY YEILNSPEKA CSLAKTAFDE AIAELDTLNE ESYKDSTLIM QLLRDNLTLW TSENQGDEGD AGEGEN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 beta / YWHAB Protein