Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 beta / YWHAB Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_003395.1 |
| ID de gen (Entrez) | 7529 |
| Nombre | 14-3-3 beta / YWHAB Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | YWHAB |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |