missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Protein

A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

143.00€ - 1575.00€

Especificaciones

Nombre HIV-1 TAT Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15989858
Ver documentos
enQuireBio™
QP12261-1ug
1 μg
143.00€
1 microgramo
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15909868
Ver documentos
enQuireBio™
QP12261-5ug
5 μg
222.00€
5 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15999858
Ver documentos
enQuireBio™
QP12261-50ug
50 μg
1575.00€
50 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

HIV-1 TAT Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis & SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
1xPBS and 0.05% glycerol.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Protein

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado