Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HIV-1 TAT Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | HIV |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | 1xPBS and 0.05% glycerol. |
| Grado de pureza o calidad | Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis & SDS-PAGE. |