Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp120 CM Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp120 CM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 2835.00€
Especificaciones
Nombre | HIV-1 gp120 CM Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | HIV |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999808
|
enQuireBio™
QP12244-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15989808
|
enQuireBio™
QP12244-10ug |
10 μg |
314.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15979808
|
enQuireBio™
QP12244-100ug |
100 μg |
2835.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
HIV-1 gp120 CM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
10mM Tris-Cl, pH 7.6, 150mM NaCl and 0.01% Triton N-101. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp120 CM Protein