Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp120 CM Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HIV-1 gp120 CM Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | HIV |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | 10mM Tris-Cl, pH 7.6, 150mM NaCl and 0.01% Triton N-101. |
| Grado de pureza o calidad | Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE. |