Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis E HEV ORF2 Protein
A cDNA sequence encoding the HEV ORF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre Hepatitis E HEV ORF2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis E
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15989738
Ver documentos
enQuireBio™
QP12222-BG-100ug
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15909748
Ver documentos
enQuireBio™
QP12222-BG-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15999738
Ver documentos
enQuireBio™
QP12222-BG-1mg
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Especificaciones
Hepatitis E HEV ORF2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis E
Beta-galactosidase
HEV ORF2 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris-HCl, 1mM EDTA, 0.5M urea and 50% glycerol.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis E HEV ORF2 Protein