Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis E HEV ORF2 Protein
Código de producto. 15989738
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15989738 100 μg 100 microgramos
15909748 500 μg 500 microgramos
15999738 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15989738
Marca: enQuireBio™ QP12222BG100ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A cDNA sequence encoding the HEV ORF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Hepatitis E HEV ORF2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis E
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Beta-galactosidase
Tampón 25mM Tris-HCl, 1mM EDTA, 0.5M urea and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad HEV ORF2 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).