Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS3 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre | Hepatitis C HCV NS3 Protein |
Cantidad | 500 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Hepatitis C |
Especie | E. coli |
Etiqueta de proteína | Biotin |
Tampón | 8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM b-mercaptoethanol. |
Grado de pureza o calidad | HCV NS3 Biotin labeled protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS3 Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido