Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Trans-activator protein BZLF1 Protein
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Trans-activator protein BZLF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | YP_401673.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3783744 |
Nombre | Trans-activator protein BZLF1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16007970
|
enQuireBio™
QP7277-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16047970
|
enQuireBio™
QP7277-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16097960
|
enQuireBio™
QP7277-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16027970
|
enQuireBio™
QP7277-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16037970
|
enQuireBio™
QP7277-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16017970
|
enQuireBio™
QP7277-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
YP_401673.1 | |
Trans-activator protein BZLF1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Epstein-Barr | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3783744 | |
Research Use Only | |
BZLF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMDPNSTSED VKFTPDPYQV PFVQAFDQAT RVYQDLGGPS QAPLPCVLWP VLPEPLPQGQ LTAYHVSTAP TGSWFSAPQP APENAYQAYA APQLFPVSDI TQNQQTNQAG GEAPQPGDNS TVQTAAAVVF ACPGANQGQQ LADIGVPQPA PVAAPARRTR KPQQPESLEE CDSELEIKRY KNRVASRKCR AKFKQLLQHY REVAAAKSSE NDRLRLLLKQ MCPSLDVDSI IPRTPDVLHE DLLNF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Trans-activator protein BZLF1 Protein