Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Trans-activator protein BZLF1 Protein
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Trans-activator protein BZLF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7277-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16027970
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
YP_401673.1
Trans-activator protein BZLF1 Protein
Research Use Only
BZLF1
Recombinant Protein
E. coli
MMDPNSTSED VKFTPDPYQV PFVQAFDQAT RVYQDLGGPS QAPLPCVLWP VLPEPLPQGQ LTAYHVSTAP TGSWFSAPQP APENAYQAYA APQLFPVSDI TQNQQTNQAG GEAPQPGDNS TVQTAAAVVF ACPGANQGQQ LADIGVPQPA PVAAPARRTR KPQQPESLEE CDSELEIKRY KNRVASRKCR AKFKQLLQHY REVAAAKSSE NDRLRLLLKQ MCPSLDVDSI IPRTPDVLHE DLLNF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3783744
200 μg
Not determined.
Full Length
Epstein-Barr
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Trans-activator protein BZLF1 Protein > 200μg