Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Thiosulfate sulfurtransferase GlpE Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain ATCC 8739 / DSM 1576 / Crooks) Thiosulfate sulfurtransferase GlpE, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000371929.1 |
---|---|
Nombre | Thiosulfate sulfurtransferase GlpE Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | glpE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16099050
|
enQuireBio™
QP7505-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16039060
|
enQuireBio™
QP7505-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16089050
|
enQuireBio™
QP7505-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16019060
|
enQuireBio™
QP7505-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16029060
|
enQuireBio™
QP7505-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16009060
|
enQuireBio™
QP7505-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
WP_000371929.1 | |
Research Use Only | |
glpE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDQFECINVA DAHQKLQEKE AVLVDIRDPQ SFAMGHAVQA FHLTNDTLGA FMRDNDFDTP VMVMCYHGNS SKGAAQYLLQ QGYDVVYSID GGFEVWQRQF PAEVAYGA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Thiosulfate sulfurtransferase GlpE Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Thiosulfate sulfurtransferase GlpE Protein