Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Thiosulfate sulfurtransferase GlpE Protein
Código de producto. 16029060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16029060 500 μg 500 microgramos
16099050 10 μg 10 microgramos
16039060 50 μg 50 microgramos
16089050 100 μg 100 microgramos
16019060 200 μg 200 microgramos
16009060 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16029060
Marca: enQuireBio™ QP7505ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain ATCC 8739 / DSM 1576 / Crooks) Thiosulfate sulfurtransferase GlpE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000371929.1
Nombre Thiosulfate sulfurtransferase GlpE Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen glpE
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MDQFECINVA DAHQKLQEKE AVLVDIRDPQ SFAMGHAVQA FHLTNDTLGA FMRDNDFDTP VMVMCYHGNS SKGAAQYLLQ QGYDVVYSID GGFEVWQRQF PAEVAYGA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.