Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Probable diguanylate cyclase YedQ Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Probable diguanylate cyclase YedQ, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_416465.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 946471 |
Nombre | Probable diguanylate cyclase YedQ Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035541
|
enQuireBio™
QP8608-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16055541
|
enQuireBio™
QP8608-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045541
|
enQuireBio™
QP8608-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065541
|
enQuireBio™
QP8608-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075541
|
enQuireBio™
QP8608-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085541
|
enQuireBio™
QP8608-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_416465.2 | |
Probable diguanylate cyclase YedQ Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
E. coli | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946471 | |
Research Use Only | |
yedQ | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RRMVSNMYVL QSSLQWQAWH DTLTRLYNRG ALFEKARPLA KLCQTHQHPF SVIQVDLDHF KAINDRFGHQ AGDRVLSHAA GLISSSLRAQ DVAGRVGGEE FCVILPGASL TEAAEVAERI RLKLNEKEML IAKSTTIRIS ASLGVSSSEE TGDYDFEQLQ SLADRRLYLA KQAGRNRVFA SDNA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |