missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Probable diguanylate cyclase YedQ Protein

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Probable diguanylate cyclase YedQ, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8608-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16065541

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_416465.2
Probable diguanylate cyclase YedQ Protein
Research Use Only
yedQ
Recombinant Protein
E. coli
RRMVSNMYVL QSSLQWQAWH DTLTRLYNRG ALFEKARPLA KLCQTHQHPF SVIQVDLDHF KAINDRFGHQ AGDRVLSHAA GLISSSLRAQ DVAGRVGGEE FCVILPGASL TEAAEVAERI RLKLNEKEML IAKSTTIRIS ASLGVSSSEE TGDYDFEQLQ SLADRRLYLA KQAGRNRVFA SDNA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
946471
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales