Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Probable diguanylate cyclase YedQ Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Probable diguanylate cyclase YedQ, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8608-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085541
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_416465.2
Probable diguanylate cyclase YedQ Protein
Research Use Only
yedQ
Recombinant Protein
E. coli
RRMVSNMYVL QSSLQWQAWH DTLTRLYNRG ALFEKARPLA KLCQTHQHPF SVIQVDLDHF KAINDRFGHQ AGDRVLSHAA GLISSSLRAQ DVAGRVGGEE FCVILPGASL TEAAEVAERI RLKLNEKEML IAKSTTIRIS ASLGVSSSEE TGDYDFEQLQ SLADRRLYLA KQAGRNRVFA SDNA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
946471
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol