Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ornithine carbamoyltransferase chain F Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ornithine carbamoyltransferase chain F, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_414807.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 944844 |
Nombre | Ornithine carbamoyltransferase chain F Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16016271
|
enQuireBio™
QP8748-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16056271
|
enQuireBio™
QP8748-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16006271
|
enQuireBio™
QP8748-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16036271
|
enQuireBio™
QP8748-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16046271
|
enQuireBio™
QP8748-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16026271
|
enQuireBio™
QP8748-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_414807.1 | |
Ornithine carbamoyltransferase chain F Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
944844 | |
Research Use Only | |
argF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SDLYKKHFLK LLDFTPAQFT SLLTLAAQLK ADKKNGKEVQ KLTGKNIALI FEKDSTRTRC SFEVAAFDQG ARVTYLGPSG SQIGHKESIK DTARVLGRMY DGIQYRGHGQ EVVETLAQYA GVPVWNGLTN EFHPTQLLAD LMTMQEHLPG KAFNEMTLVY AGDARNNMGN SMLEAAALTG LDLRLLAPKA CWPEESLVAE CSALAEKHGG KITLTEDVAA GVKGADFIYT DVWVSMGEAK EKWAERIALL RGYQVNAQMM ALTDNPNVKF LHCLPAFHDD QTTLGKQMAK EFDLHGGMEV TDEVFESAAS IVFDQAENRM HTIKAVMMAT LGE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ornithine carbamoyltransferase chain F Protein