Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ornithine carbamoyltransferase chain F Protein
Código de producto. 16016271
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16016271
Marca: enQuireBio™ QP8748ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ornithine carbamoyltransferase chain F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_414807.1
ID de gen (Entrez) 944844
Nombre Ornithine carbamoyltransferase chain F Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen argF
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SDLYKKHFLK LLDFTPAQFT SLLTLAAQLK ADKKNGKEVQ KLTGKNIALI FEKDSTRTRC SFEVAAFDQG ARVTYLGPSG SQIGHKESIK DTARVLGRMY DGIQYRGHGQ EVVETLAQYA GVPVWNGLTN EFHPTQLLAD LMTMQEHLPG KAFNEMTLVY AGDARNNMGN SMLEAAALTG LDLRLLAPKA CWPEESLVAE CSALAEKHGG KITLTEDVAA GVKGADFIYT DVWVSMGEAK EKWAERIALL RGYQVNAQMM ALTDNPNVKF LHCLPAFHDD QTTLGKQMAK EFDLHGGMEV TDEVFESAAS IVFDQAENRM HTIKAVMMAT LGE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.