missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli nrdB Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) nrdB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6953-ye-200ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_416738.1 | |
nrdB Protein | |
Research Use Only | |
nrdB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AYTTFSQTKN DQLKEPMFFG QPVNVARYDQ QKYDIFEKLI EKQLSFFWRP EEVDVSRDRI DYQALPEHEK HIFISNLKYQ TLLDSIQGRS PNVALLPLIS IPELETWVET WAFSETIHSR SYTHIIRNIV NDPSVVFDDI VTNEQIQKRA EGISSYYDEL IEMTSYWHLL GEGTHTVNGK TVTVSLRELK KKLYLCLMSV NALEAIRFYV SFACSFAFAE RELMEGNAKI IRLIARDEAL HLTGTQHMLN LLRSGADDPE MAEIAEECKQ ECYDLFVQAA QQEKDWADYL FRDGSMIGLN KDILCQYVEY ITNIRMQAVG LDLPFQTRSN PIPWINTWLV SDNVQVAPQE VEVSSYLVGQ IDSEVDTDDL SNFQL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
946732 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Yeast | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant E. coli nrdB Protein > 200μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur