Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli nrdB Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) nrdB, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_416738.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 946732 |
Nombre | nrdB Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16096860
|
enQuireBio™
QP6953-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16036870
|
enQuireBio™
QP6953-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16086860
|
enQuireBio™
QP6953-ye-100ug |
100 μg |
1145.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16016870
|
enQuireBio™
QP6953-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16026870
|
enQuireBio™
QP6953-ye-500ug |
500 μg |
2760.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16006870
|
enQuireBio™
QP6953-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_416738.1 | |
nrdB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Yeast | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946732 | |
Research Use Only | |
nrdB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AYTTFSQTKN DQLKEPMFFG QPVNVARYDQ QKYDIFEKLI EKQLSFFWRP EEVDVSRDRI DYQALPEHEK HIFISNLKYQ TLLDSIQGRS PNVALLPLIS IPELETWVET WAFSETIHSR SYTHIIRNIV NDPSVVFDDI VTNEQIQKRA EGISSYYDEL IEMTSYWHLL GEGTHTVNGK TVTVSLRELK KKLYLCLMSV NALEAIRFYV SFACSFAFAE RELMEGNAKI IRLIARDEAL HLTGTQHMLN LLRSGADDPE MAEIAEECKQ ECYDLFVQAA QQEKDWADYL FRDGSMIGLN KDILCQYVEY ITNIRMQAVG LDLPFQTRSN PIPWINTWLV SDNVQVAPQE VEVSSYLVGQ IDSEVDTDDL SNFQL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli nrdB Protein