Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Methionine aminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Methionine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7333-ec-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_414710.1 | |
Methionine aminopeptidase Protein | |
Research Use Only | |
map | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AISIKTPEDI EKMRVAGRLA AEVLEMIEPY VKPGVSTGEL DRICNDYIVN EQHAVSACLG YHGYPKSVCI SINEVVCHGI PDDAKLLKDG DIVNIDVTVI KDGFHGDTSK MFIVGKPTIM GERLCRITQE SLYLALRMVK PGINLREIGA AIQKFVEAEG FSVVREYCGH GIGRGFHEEP QVLHYDSRET NVVLKPGMTF TIEPMVNAGK KEIRTMKDGW TVKTKDRSLS AQYEHTIVVT DNGCEILTLR KDDTIPAIIS HDE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
947882 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Methionine aminopeptidase Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido