Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_416366.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 946370 |
Nombre | Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16097231
|
enQuireBio™
QP8937-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16017241
|
enQuireBio™
QP8937-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16007241
|
enQuireBio™
QP8937-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16027241
|
enQuireBio™
QP8937-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037241
|
enQuireBio™
QP8937-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047241
|
enQuireBio™
QP8937-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_416366.1 | |
Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
E. coli | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946370 | |
Research Use Only | |
zwf | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAVTQTAQAC DLVIFGAKGD LARRKLLPSL YQLEKAGQLN PDTRIIGVGR ADWDKAAYTK VVREALETFM KETIDEGLWD TLSARLDFCN LDVNDTAAFS RLGAMLDQKN RITINYFAMP PSTFGAICKG LGEAKLNAKP ARVVMEKPLG TSLATSQEIN DQVGEYFEEC QVYRIDHYLG KETVLNLLAL RFANSLFVNN WDNRTIDHVE ITVAEEVGIE GRWGYFDKAG QMRDMIQNHL LQILCMIAMS PPSDLSADSI RDEKVKVLKS LRRIDRSNVR EKTVRGQYTA GFAQGKKVPG YLEEEGANKS SNTETFVAIR VDIDNWRWAG VPFYLRTGKR LPTKCSEVVV YFKTPELNLF KESWQDLPQN KLTIRLQPDE GVDIQVLNKV PGLDHKHNLQ ITKLDLSYSE TFNQTHLADA YERLLLETMR GIQALFVRRD EVEEAWKWVD SITEAWAMDN DAPKPYQAGT WGPVASVAMI TRDGRS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |