Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase Protein
Código de producto. 16027241
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16027241 200 μg 200 microgramos
16007241 10 μg 10 microgramos
16047241 50 μg 50 microgramos
16097231 100 μg 100 microgramos
16037241 500 μg 500 microgramos
16017241 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16027241 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8937ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_416366.1
ID de gen (Entrez) 946370
Nombre Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen zwf
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAVTQTAQAC DLVIFGAKGD LARRKLLPSL YQLEKAGQLN PDTRIIGVGR ADWDKAAYTK VVREALETFM KETIDEGLWD TLSARLDFCN LDVNDTAAFS RLGAMLDQKN RITINYFAMP PSTFGAICKG LGEAKLNAKP ARVVMEKPLG TSLATSQEIN DQVGEYFEEC QVYRIDHYLG KETVLNLLAL RFANSLFVNN WDNRTIDHVE ITVAEEVGIE GRWGYFDKAG QMRDMIQNHL LQILCMIAMS PPSDLSADSI RDEKVKVLKS LRRIDRSNVR EKTVRGQYTA GFAQGKKVPG YLEEEGANKS SNTETFVAIR VDIDNWRWAG VPFYLRTGKR LPTKCSEVVV YFKTPELNLF KESWQDLPQN KLTIRLQPDE GVDIQVLNKV PGLDHKHNLQ ITKLDLSYSE TFNQTHLADA YERLLLETMR GIQALFVRRD EVEEAWKWVD SITEAWAMDN DAPKPYQAGT WGPVASVAMI TRDGRS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.