Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_416366.1 |
| ID de gen (Entrez) | 946370 |
| Nombre | Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | zwf |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Mostrar más |