Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ferric uptake regulation Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ferric uptake regulation protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_415209.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 945295 |
Nombre | Ferric uptake regulation Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16018650
|
enQuireBio™
QP7394-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16058650
|
enQuireBio™
QP7394-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16008650
|
enQuireBio™
QP7394-ye-100ug |
100 μg |
1145.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16038650
|
enQuireBio™
QP7394-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16048650
|
enQuireBio™
QP7394-ye-500ug |
500 μg |
2760.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16028650
|
enQuireBio™
QP7394-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_415209.1 | |
Ferric uptake regulation Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
945295 | |
Research Use Only | |
fur | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
TDNNTALKKA GLKVTLPRLK ILEVLQEPDN HHVSAEDLYK RLIDMGEEIG LATVYRVLNQ FDDAGIVTRH NFEGGKSVFE LTQQHHHDHL ICLDCGKVIE FSDDSIEARQ REIAAKHGIR LTNHSLYLYG HCAEGDCRED EHAHEGK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ferric uptake regulation Protein