Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ferric uptake regulation Protein
Código de producto. 16058650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16058650 50 μg 50 microgramos
16018650 10 μg 10 microgramos
16008650 100 μg 100 microgramos
16038650 200 μg 200 microgramos
16048650 500 μg 500 microgramos
16028650 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16058650
Marca: enQuireBio™ QP7394ye50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ferric uptake regulation protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_415209.1
ID de gen (Entrez) 945295
Nombre Ferric uptake regulation Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen fur
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia TDNNTALKKA GLKVTLPRLK ILEVLQEPDN HHVSAEDLYK RLIDMGEEIG LATVYRVLNQ FDDAGIVTRH NFEGGKSVFE LTQQHHHDHL ICLDCGKVIE FSDDSIEARQ REIAAKHGIR LTNHSLYLYG HCAEGDCRED EHAHEGK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.