missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli COAA Protein
A cDNA sequence encoding the COAA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | COAA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | E. coli |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917388
|
enQuireBio™
QP11477-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15907388
|
enQuireBio™
QP11477-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15997378
|
enQuireBio™
QP11477-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
COAA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
The COAA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSIKEQ TLMTPYLQFD RNQWAALRDS VPMTLSEDEI ARLKGINEDL SLEEVAEIYL PLSRLLNFYI SSNLRRQAVL EQFLGTNGQR IPYIISIAGS VAVGKSTTAR VLQALLSRWP EHRRVELITT DGFLHPNQVL KERGLMKKKG FPESYDMHRL VKFVSDLKSG VPNVTAPVYS HLIYDVIPDG DKTVVQPDIL ILEGLNVLQS GMDYPHDPHH VFVSDFVDFS IYVDAPEDLL QTWYINRFLK FREGAFTDPD SYFHNYAKLT KEEAIKTAMT LWKEINWLNL KQNILPTRER ASLILTKSAN HAVEEVRLRK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. Coli COAA Protein