missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli COAA Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | COAA Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSIKEQ TLMTPYLQFD RNQWAALRDS VPMTLSEDEI ARLKGINEDL SLEEVAEIYL PLSRLLNFYI SSNLRRQAVL EQFLGTNGQR IPYIISIAGS VAVGKSTTAR VLQALLSRWP EHRRVELITT DGFLHPNQVL KERGLMKKKG FPESYDMHRL VKFVSDLKSG VPNVTAPVYS HLIYDVIPDG DKTVVQPDIL ILEGLNVLQS GMDYPHDPHH VFVSDFVDFS IYVDAPEDLL QTWYINRFLK FREGAFTDPD SYFHNYAKLT KEEAIKTAMT LWKEINWLNL KQNILPTRER ASLILTKSAN HAVEEVRLRK |
| Tampón | The COAA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?