Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Carbon storage regulator Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12 / DH10B) Carbon storage regulator, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000906486.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 32441215 |
Nombre | Carbon storage regulator Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16019100
|
enQuireBio™
QP7510-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16059100
|
enQuireBio™
QP7510-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16009100
|
enQuireBio™
QP7510-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16039100
|
enQuireBio™
QP7510-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16049100
|
enQuireBio™
QP7510-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16029100
|
enQuireBio™
QP7510-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
WP_000906486.1 | |
Carbon storage regulator Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
32441215 | |
Research Use Only | |
csrA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLILTRRVGE TLMIGDEVTV TVLGVKGNQV RIGVNAPKEV SVHREEIYQR IQAEKSQQSS Y | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Carbon storage regulator Protein