Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Carbon storage regulator Protein
Código de producto. 16049100
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16049100 500 μg 500 microgramos
16019100 10 μg 10 microgramos
16059100 50 μg 50 microgramos
16009100 100 μg 100 microgramos
16039100 200 μg 200 microgramos
16029100 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16049100
Marca: enQuireBio™ QP7510ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12 / DH10B) Carbon storage regulator, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000906486.1
ID de gen (Entrez) 32441215
Nombre Carbon storage regulator Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen csrA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MLILTRRVGE TLMIGDEVTV TVLGVKGNQV RIGVNAPKEV SVHREEIYQR IQAEKSQQSS Y
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.