Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) BCHE / Butyrylcholinesterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | BCHE / Butyrylcholinesterase Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | BCHE |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987169
|
enQuireBio™
QP5708-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927179
|
enQuireBio™
QP5708-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997169
|
enQuireBio™
QP5708-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15917179
|
enQuireBio™
QP5708-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937179
|
enQuireBio™
QP5708-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15907179
|
enQuireBio™
QP5708-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
BCHE / Butyrylcholinesterase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
BCHE | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
NTDQSFPGFP GSEMWNPNTD LSEDCLYLNV WIPTPKPKNA TVMIWIYGGG FQTGTSSLPV YDGKFLARVE RVIVVSVNYR VGALGFLALP GNPEAPGNLG LFDQQLALQW VQKNIAAFGG NPKSVTLFGE SAGAGSVGLH L | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |