Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) BCHE / Butyrylcholinesterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5708-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15907179
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Research Use Only
BCHE
Recombinant Protein
Yeast
NTDQSFPGFP GSEMWNPNTD LSEDCLYLNV WIPTPKPKNA TVMIWIYGGG FQTGTSSLPV YDGKFLARVE RVIVVSVNYR VGALGFLALP GNPEAPGNLG LFDQQLALQW VQKNIAAFGG NPKSVTLFGE SAGAGSVGLH L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol