Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Arginine esterase Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Arginine esterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001003284.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 403967 |
Nombre | Arginine esterase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16008560
|
enQuireBio™
QP7377-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16028560
|
enQuireBio™
QP7377-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018560
|
enQuireBio™
QP7377-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038560
|
enQuireBio™
QP7377-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048560
|
enQuireBio™
QP7377-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058560
|
enQuireBio™
QP7377-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001003284.1 | |
Arginine esterase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Dog | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
403967 | |
Research Use Only | |
KLK2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IIGGRECLKN SQPWQVAVYH NGEFACGGVL VNPEWVLTAA HCANSNCEVW LGRHNLSESE DEGQLVQVRK SFIHPLYKTK VPRAVIRPGE DRSHDLMLLH LEEPAKITKA VRVMDLPKKE PPLGSTCYVS GWGSTDPETI FHPGSLQCVD LKLLSNNQCA KVYTQKVTKF MLCAGVLEGK KDTCKGDSGG PLICDGELVG ITSWGATPCG KPQMPSLYTR VMPHLMWIKD TMKANT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |