Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Arginine esterase Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Arginine esterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7377-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018560
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003284.1
Arginine esterase Protein
Research Use Only
KLK2
Recombinant Protein
E. coli
IIGGRECLKN SQPWQVAVYH NGEFACGGVL VNPEWVLTAA HCANSNCEVW LGRHNLSESE DEGQLVQVRK SFIHPLYKTK VPRAVIRPGE DRSHDLMLLH LEEPAKITKA VRVMDLPKKE PPLGSTCYVS GWGSTDPETI FHPGSLQCVD LKLLSNNQCA KVYTQKVTKF MLCAGVLEGK KDTCKGDSGG PLICDGELVG ITSWGATPCG KPQMPSLYTR VMPHLMWIKD TMKANT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403967
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol