Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Arginine esterase Protein
Código de producto. 16008560
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16008560 100 μg 100 microgramos
16018560 10 μg 10 microgramos
16058560 50 μg 50 microgramos
16038560 200 μg 200 microgramos
16048560 500 μg 500 microgramos
16028560 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16008560
Marca: enQuireBio™ QP7377ec100ug
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Arginine esterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001003284.1
ID de gen (Entrez) 403967
Nombre Arginine esterase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen KLK2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dog
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia IIGGRECLKN SQPWQVAVYH NGEFACGGVL VNPEWVLTAA HCANSNCEVW LGRHNLSESE DEGQLVQVRK SFIHPLYKTK VPRAVIRPGE DRSHDLMLLH LEEPAKITKA VRVMDLPKKE PPLGSTCYVS GWGSTDPETI FHPGSLQCVD LKLLSNNQCA KVYTQKVTKF MLCAGVLEGK KDTCKGDSGG PLICDGELVG ITSWGATPCG KPQMPSLYTR VMPHLMWIKD TMKANT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.