missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-2 32kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-2 32kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca: enQuireBio™ QP11629-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Dengue Envelope-2 32kDa Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Phosphate buffer. |
500 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus | |
His | |
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-2 32kDa Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido