missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-2 32kDa Protein Código de producto.: 15987848

enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-2 32kDa Protein

Código de producto. p-7149463
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15987848

Marca: enQuireBio™ QP11629100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-2 32kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre Dengue Envelope-2 32kDa Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dengue Virus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón Phosphate buffer.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-2 32kDa Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado