Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Uncharacterized protein UL131 Protein
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) Uncharacterized protein UL131, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00€ - 3905.00€
Especificaciones
Nombre | Uncharacterized protein UL131 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | UL131 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16087340
|
enQuireBio™
QP7086-iv-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16097340
|
enQuireBio™
QP7086-iv-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16077340
|
enQuireBio™
QP7086-iv-100ug |
100 μg |
1775.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16027340
|
enQuireBio™
QP7086-200ug |
200 μg |
1835.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16037340
|
enQuireBio™
QP7086-500ug |
500 μg |
2455.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16017340
|
enQuireBio™
QP7086-1mg |
1 mg |
3905.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Uncharacterized protein UL131 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Cytomegalovirus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
UL131 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCMMSHNKAF FLSLQHAAVS GVAVCLSVRR GAGSVPAGNR GKKTIITEYR ITGTRALARC PTKPVTSMWN SSWTSR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Uncharacterized protein UL131 Protein