Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Uncharacterized protein UL131 Protein
Código de producto. 16077340
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16077340 100 μg 100 microgramos
16087340 10 μg 10 microgramos
16097340 50 μg 50 microgramos
16027340 200 μg 200 microgramos
16037340 500 μg 500 microgramos
16017340 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16077340
Marca: enQuireBio™ QP7086iv100ug
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) Uncharacterized protein UL131, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Uncharacterized protein UL131 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen UL131
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Cytomegalovirus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MCMMSHNKAF FLSLQHAAVS GVAVCLSVRR GAGSVPAGNR GKKTIITEYR ITGTRALARC PTKPVTSMWN SSWTSR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.