Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Homeobox protein engrailed-1 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Homeobox protein engrailed-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
418.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre | Homeobox protein engrailed-1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | EN1 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15959129
|
enQuireBio™
QP5983-ec-10ug |
10 μg |
418.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15999129
|
enQuireBio™
QP5983-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15949129
|
enQuireBio™
QP5983-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15979129
|
enQuireBio™
QP5983-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15989129
|
enQuireBio™
QP5983-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15969129
|
enQuireBio™
QP5983-ec-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
Homeobox protein engrailed-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Chicken | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
EN1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEEPPEGHGH HRDAAPPGPA NGGGGGGGGS DGDSAPVSPS PAPASPAAPC PLPLPRRRPP PPPPPRTTNF FIDNILRPDF GCKKEPPAAT GAATGAGGGG GGGGREQRDG AQSAGRENVN PLLARPPHAP SSALLCPDSN CAPDGSAPAG TAAKANPGTA AGAAGAAGAA KAQGDGGETP AAKYGEHGSP AILLMGSNNG GAVLKPDSQQ PLVWPAWVYC TRYSDRPSSP RTRKLKKKKT EKEDKRPRTA FTAEQLQRLK AEFQANRYIT EQRRQSLAQE LSLNESRVKI WFQNKRAKIK KATGIKNGLA LHLMAQGLYN HSTTTVQDKE ESE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Chicken Homeobox protein engrailed-1 Protein