Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Homeobox protein engrailed-1 Protein
Código de producto. 15969129
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15969129 1 mg 1 miligramo
15959129 10 μg 10 microgramos
15999129 50 μg 50 microgramos
15949129 100 μg 100 microgramos
15979129 200 μg 200 microgramos
15989129 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 15969129
Marca: enQuireBio™ QP5983ec1mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Homeobox protein engrailed-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Homeobox protein engrailed-1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen EN1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chicken
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-B2M
Secuencia MEEPPEGHGH HRDAAPPGPA NGGGGGGGGS DGDSAPVSPS PAPASPAAPC PLPLPRRRPP PPPPPRTTNF FIDNILRPDF GCKKEPPAAT GAATGAGGGG GGGGREQRDG AQSAGRENVN PLLARPPHAP SSALLCPDSN CAPDGSAPAG TAAKANPGTA AGAAGAAGAA KAQGDGGETP AAKYGEHGSP AILLMGSNNG GAVLKPDSQQ PLVWPAWVYC TRYSDRPSSP RTRKLKKKKT EKEDKRPRTA FTAEQLQRLK AEFQANRYIT EQRRQSLAQE LSLNESRVKI WFQNKRAKIK KATGIKNGLA LHLMAQGLYN HSTTTVQDKE ESE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.