Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine UMOD Protein
A cDNA sequence encoding the UMOD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Especificaciones
Nombre | UMOD Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Canine |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995029
|
enQuireBio™
QP13890-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15975029
|
enQuireBio™
QP13890-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985029
|
enQuireBio™
QP13890-1mg |
1 mg |
8190.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
UMOD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Canine | |
Untagged | |
The UMOD protein was lyophilized from 0.4microm filtered solution at a concentration of 0.1 mg/ml containing deionized water. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Canine | |
RSCSECHSNA TCMEDGMVTT CSCLVGFTGS GFECVDLDEC AIPGAHNCSE GSSCMNTLGS YLCTCPDGFR LTPGLGCIDV DECSEPGLSR CHALATCINN KGNYSCVCPA GYRGDGQHCE CSPGSCGPGL DCVPVGDALV CADPCQEHRI LDEYWRSTEY GAGYTCDVGL NGWYRFTGPG GVRLAETCVP VLHCNTAAPM WLNGTHPTRD QGIVNRTACA HWRGHCCLWD ASIQVKACAG GYYVYNLTET PECYLAYCTD PTSVLGTCEE CSVEEDCKSH DGMWSCQCKQ DFNVTDLFLL DRLECRPNDI KVSLSKCQLK SLGFEKVFMY LRDSQCSGFN ERGDRDWVSV VTPARDGPCG TVMVRNETHA TYSNTLYLAD EIVIRDRNIK INFECSYPLD MKVSLETSLQ PIVSSLNISV GGTGMFTVRM ALFQTPDYTQ PYQGSSVTLT TEAFLYVGTM LDGGDLSRFA LLMTNCYATP SSNATDPLKY FIIQDRCPRT TDSTIQVVEN GESPQGRFSV QMFRFAGNYD LVYLHCEVYL CDIINEKCKP TCSGTRFRSG GIIDQSRVLN LGPITRKNVQ AVVSRAASS |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Canine UMOD Protein