Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine UMOD Protein
Specifica
Specifica
| Nombre | UMOD Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Canine |
| Especie | Canine |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | RSCSECHSNA TCMEDGMVTT CSCLVGFTGS GFECVDLDEC AIPGAHNCSE GSSCMNTLGS YLCTCPDGFR LTPGLGCIDV DECSEPGLSR CHALATCINN KGNYSCVCPA GYRGDGQHCE CSPGSCGPGL DCVPVGDALV CADPCQEHRI LDEYWRSTEY GAGYTCDVGL NGWYRFTGPG GVRLAETCVP VLHCNTAAPM WLNGTHPTRD QGIVNRTACA HWRGHCCLWD ASIQVKACAG GYYVYNLTET PECYLAYCTD PTSVLGTCEE CSVEEDCKSH DGMWSCQCKQ DFNVTDLFLL DRLECRPNDI KVSLSKCQLK SLGFEKVFMY LRDSQCSGFN ERGDRDWVSV VTPARDGPCG TVMVRNETHA TYSNTLYLAD EIVIRDRNIK INFECSYPLD MKVSLETSLQ PIVSSLNISV GGTGMFTVRM ALFQTPDYTQ PYQGSSVTLT TEAFLYVGTM LDGGDLSRFA LLMTNCYATP SSNATDPLKY FIIQDRCPRT TDSTIQVVEN GESPQGRFSV QMFRFAGNYD LVYLHCEVYL CDIINEKCKP TCSGTRFRSG GIIDQSRVLN LGPITRKNVQ AVVSRAASS |
| Tampón | The UMOD protein was lyophilized from 0.4microm filtered solution at a concentration of 0.1 mg/ml containing deionized water. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?