Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine SCF Protein
A cDNA sequence encoding the SCF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | SCF Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as calculated by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is less than 2.0ng/ml, corresponding to a specific activity of 5,000,000IU/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995388
|
enQuireBio™
QP10861-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15975388
|
enQuireBio™
QP10861-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985388
|
enQuireBio™
QP10861-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
SCF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KGICGKRVTD DVKDVTKLVA NLPKDYKIAL KYVPGMDVLP SHCWISVMVE QLSVSLTDLL DKFSNISEGL SNYSIIDKLV KIVDDLVECT EGYSFENVKK APKSPELRLF TPEEFFRIFN RSIDAFKDLE TVASKSSECV VSSTLSPDKD SRVSVTKPFM LPPVA | |
Greater than 97.0% as determined by HPLC and SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as calculated by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is less than 2.0ng/ml, corresponding to a specific activity of 5,000,000IU/mg. | |
Canine | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Canine SCF Protein